Documentos
458074
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dibenzoate
average Mn ~410
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol dibenzoate, Polyoxyethylene dibenzoate
About This Item
Fórmula linear:
C7H5O(C2H4O)nC7H5O2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~410
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
pb
217 °C/1 mmHg (lit.)
temperatura de transição
Tg −54 °C
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)19-11-12-20-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
XFDQLDNQZFOAFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Plasticizer
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves