R9255
Anti-Rat IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
7-14 mg/mL (by absorbance at 280 nm)
técnica(s)
indirect ELISA: 1:100,000
quantitative precipitin assay: 2.5-5 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit