fonte biológica
rat midbrain
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1,000,000 cells
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
modo de crescimento
Adherent
morfologia
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Rat Midbrain Neurons (RMbN) are derived from midbrains of normal embryonic rat (gestation day 15). >1,000,000 cells cryopreserved in Serum-free Freezing Medium.
Origem de linhagem celular
Aplicação
Componentes
Qualidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3