fonte biológica
rat brain (hippocampus)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1,000,000 cells
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
modo de crescimento
Adherent
morfologia
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Rat Hippocampal Neurons are derived from hippocampi of day 18 embryonic Sprague Dawley rat brains. Cryopreserved immediately after isolation. >1,000,000 cells in Serum-free Freezing Medium.
Origem de linhagem celular
Aplicação
Componentes
Qualidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.