R7647
Random Nonamers
for use as primers in cDNA synthesis, 50 μM in H2O
Sinônimo(s):
Oligodeoxynucleotides
Selecione um tamanho
R$ 629,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 629,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Formulário
liquid
uso
0.1 mL sufficient for 100 RT-PCR reactions
concentração
50 μM in H2O
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- First-strand cDNA synthesis
- Preparing cDNA libraries (with oligo (dT) primers
- Prepare labeled DNA probes for hybridizations
Características e benefícios
- When preparing cDNA libraries or dealing with situations where specific primers are not suitable, the random nonamers can be combined with anchored oligo (dT)23 primers (Product No. O4387).
- In cases of incomplete or missing sequence information, or when specific primers are not effective, the random nonamers offer a solution for cDNA library preparation.
- The random nonamers′ priming capability at higher temperatures (up to 65°C) is reduced, ensuring that they do not interfere with polymerase chain reaction(PCR) following transcription.
- Randomnonamers can also be used to prepare labeled DNA probes for hybridizationstudiesRandom nonamers serve as alternatives to specific reverse transcription (RT) primers for first-strand synthesis, cDNA library construction, and other applications.
Componentes
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)