R6520
Rolipram
≥98% (HPLC), solid, cAMP-specific phosphodiesterase (PDE4) inhibitor
Sinônimo(s):
4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, ZK 62711
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rolipram, solid, ≥98% (HPLC)
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 7 mg/mL
DMSO: 7.3 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1OC2CCCC2)C3CNC(=O)C3
InChI
1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
HJORMJIFDVBMOB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... LITAF(9516) , PDE3A(5139) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE5A(8654) , PDE7A(5150)
mouse ... Pde4a(18577)
rat ... Adora1(29290) , Pde1b(29691) , Pde2a(81743) , Pde3a(50678) , Pde4a(25638) , Pde4b(24626) , Pde4c(290646) , Pde5a(171115)
Descrição geral
Aplicação
- to investigate its effects on testicular torsion–detorsion injury(36)
- to block the effects of phosphodiesterase-4 (PDE4)(37)
- as a component in chemically induced long-term potentiation (cLTP) induction media(38)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.