R5403
Monoclonal Anti-Rhodopsin antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CSNBAD1, Anti-OPN2, Anti-RP4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, bovine
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:1,000 using human retinal samples
western blot: 1:1,000 using Sf9 cells expressing the bovine gene
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado