MABN15
Anti-Rhodopsin Antibody, clone 4D2
clone 4D2, from mouse
Sinônimo(s):
rhodopsin, rhodopsin (opsin 2, rod pigment) (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant), retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, opsin 2, rod pigment
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, fish
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Sensory & PNS
Immunocytochemistry: A previous lot of this antibody detected Rhodopsin by ICC in goldfish retina tissue, as reported by Knight K, et al
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution of this antibody has been shown to detect Rhodopsin in human eye tissue.
ELISA: Specificity of this antibody, from a different lot, was validated in a competitive ELISA, as reported by Laird D, et al.
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Rhodopsin in rat eye tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat eye tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1