Key Documents
R1783
Sigma-Aldrich
Rhodblock 1a
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4,5-Dihydro-3,5-diphenyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-furanyl-methanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
316.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1N=C(CC1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccco4
InChI
1S/C20H16N2O2/c23-20(19-12-7-13-24-19)22-18(16-10-5-2-6-11-16)14-17(21-22)15-8-3-1-4-9-15/h1-13,18H,14H2
chave InChI
VEIXLXIVAMCBLZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Rhodblock 1a is an inhibitor of the Rho Kinase pathway.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3