SML1350
EPPTB
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(3-Ethoxy-phenyl)-4-pyrrolidin-1-yl-3-trifluoromethyl-benzamide, RO5212773
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=CC=CC(NC(C2=CC(C(F)(F)F)=C(N3CCCC3)C=C2)=O)=C1
InChI
1S/C20H21F3N2O2/c1-2-27-16-7-5-6-15(13-16)24-19(26)14-8-9-18(25-10-3-4-11-25)17(12-14)20(21,22)23/h5-9,12-13H,2-4,10-11H2,1H3,(H,24,26)
chave InChI
KLFVWQCQUXXLOU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3