Q1754
Q Sepharose™ High Performance
preswollen, 24-44 μm (wet), average exclusion limit ~4,000,000 Da
Sinônimo(s):
Q Sepharose™
About This Item
Produtos recomendados
forma
preswollen
técnica(s)
RNA extraction: suitable
Grupo ativo da matriz
, —CH2N+(CH3)3
tamanho de partícula
24-44 μm (wet)
tamanho de poro
~4,000,000 Da average exclusion limit
pH
2—12
capacidade
150-200 μeq/mL, gel
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 - 109.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
38 - 43 °C