Q1126
Q Sepharose™ Fast Flow
preswollen, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da
Sinônimo(s):
Q Sepharose™
About This Item
Produtos recomendados
forma
preswollen
Nível de qualidade
técnica(s)
RNA extraction: suitable
tamanho de partícula
45-165 μm (wet)
tamanho de poro
~4,000,000 Da exclusion limit
capacidade
0.18-0.24 mmol Cl-/mL, packed gel
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
forma física
Informações legais
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 - 43 °C - closed cup