Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
50 mL | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.111,00 |
100 mL | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.929,00 |
Sobre este item
R$ 1.111,00
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
6% cross-linked agarose
particle size
45-165 μm (wet bead)
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pH
4—13
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
storage temp.
2-8°C
General description
CCF100-500ml′s updated product number is GE17-0719-01
25 ml is GE17-0719-10
Application
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description Fast Flow | description Cross-linked | description Cross-linked | description Fast Flow, aqueous ethanol suspension, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da |
| matrix 6% cross-linked agarose | matrix - | matrix Agarose | matrix - |
| pore size 4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.) | pore size 100,000-20,000,000 fractionation range (Dextrans), 70,000-40,000,000 fractionation range (Globular proteins) | pore size 60,000-20,000,000 fractionation range (Globular proteins), 30,000-5,000,000 fractionation range (Dextrans) | pore size ~4,000,000 Da exclusion limit |
| particle size 45-165 μm (wet bead) | particle size - | particle size - | particle size 45-165 μm (wet) |
| form suspension | form suspension | form beads | form aqueous ethanol suspension |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) - |
| capacity 90-130 μeq/mL(gel basis) | capacity - | capacity - | capacity 180-250 μeq/mL, gel |
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
O que está acontecendo?
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
100.4 - 109.4 °F
Ponto de inflamação (°C)
38 - 43 °C
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?