Documentos
PZ0381
Sigma-Aldrich
PF-06651385
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyloxy)-N-(1,2,4-thiadiazol-5-yl)benzenesulfonamide, PF 06651385, PF06651385
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H11ClF3N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
465.85
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC(COC2=CC=C(S(NC3=NC=NS3)(=O)=O)C=C2)=CC=C1OC(F)(F)F
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06651385 is an Nav1.3 voltage-gated sodium channel modulator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3