Merck
Pular para
SML2001
GSK′843
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(5-Benzothiazolyl)-7-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)-thieno[3,2-c]pyridin-4-amine, GSK 843, GSK-843, GSK843
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
5 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 818,00
R$ 695,30
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.295,00
R$ 2.800,75
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H15N5S2
Número CAS:
Peso molecular:
377.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
R$ 695,30
Preço de tabelaR$ 818,00Poupe 15%
Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1)cc(cc2)c3c4c([s]c3)c(cnc4N)c5[n](nc(c5)C)C
InChI key
BPKSNNJTKPIZKR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent ATP-competitive RIP3 (RIPK3) kinase inhibitor that suppresses necrosis induction in both human and murine cell cultures.
GSK′843 is a potent ATP-competitive RIP3 (RIPK3) kinase inhibitor (IC50 = 6.5 nM) with much reduced or little affinity toward 262 other kinases (IC50 >1 μM against 10 μM ATP in competitive binding assay), including RIP5. GSK′843 effectively suppresses TNF/Z-VAD-FMK/IAP agonist treatment-induced necrosis induction in both human and murine cell cultures (EC50 ranges from <0.12 to 3 μM), while inducing apoptosis in the absence of caspase inhibitor as a result of caspase 8 activation via RHIM-driven recruitment to assemble a Casp8-FADD-cFLIP complex independent of pronecrotic kinase activities and MLKL.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
SML2745SML1960SML2770
GSK&#8242;843 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2001
GSK′843
GSK&#8242;481 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2745
GSK′481
GSK583 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1960
GSK583
GSK2795039 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2770
GSK2795039
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)