PZ0365
CP-376395 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Pyridinamine, N-(1-ethylpropyl)-3,6-dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), CP376395 hydrochloride, N-(1-Ethylpropyl)-3,6-dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenox y)-4-pyridinamine hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(NC(CC)CC)C=C(C)N=C1OC2=C(C)C=C(C)C=C2C.[H]Cl
InChI
1S/C21H30N2O.ClH/c1-8-18(9-2)23-19-12-16(6)22-21(17(19)7)24-20-14(4)10-13(3)11-15(20)5;/h10-12,18H,8-9H2,1-7H3,(H,22,23);1H
chave InChI
UDIOZDHQQNYISB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3