Documentos
PZ0334
Sigma-Aldrich
PF-06422913
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Methyl-6-(2-pyridinylmethoxy)-3-[4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]prazine, PF06422913
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H13F3N6O
Número CAS:
Peso molecular:
386.33
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN1N=C(C2=C(C(F)(F)F)C=CN=C2)C3=NC=C(OCC4=CC=CC=N4)N=C31
InChI
1S/C18H13F3N6O/c1-27-17-16(15(26-27)12-8-22-7-5-13(12)18(19,20)21)24-9-14(25-17)28-10-11-4-2-3-6-23-11/h2-9H,10H2,1H3
chave InChI
UHUFBNVEMLJTKS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06422913 is an orally active, potent and selective metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) negative allosteric modulator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3