Documentos Principais
68417
Supelco
Aldicarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
O-(Methylcarbamoyl)-2-methyl-2-(methylthio)propionaldehyd-oxime
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.075,00
R$ 1.075,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.075,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
190.26
Beilstein:
2209304
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.075,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC(ON=CC(C)(C)SC)=O
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
chave InChI
QGLZXHRNAYXIBU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)