PZ0320
PF-04937319
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N, N-Dimethyl-5-((2-methyl-6-((5-methylpyrazin-2-yl)carbamoyl)benzofuran-4-yl)oxy)pyrimidine-2-carboxamide, N,N-Dimethyl-5-[[2-methyl-6-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)amino]carbonyl]-4-benzofuranyl]oxy]-2-pyrimidinecarboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(O1)=CC2=C1C=C(C(NC3=NC=C(C)N=C3)=O)C=C2OC4=CN=C(C(N(C)C)=O)N=C4
InChI
1S/C22H20N6O4/c1-12-8-24-19(11-23-12)27-21(29)14-6-17-16(5-13(2)31-17)18(7-14)32-15-9-25-20(26-10-15)22(30)28(3)4/h5-11H,1-4H3,(H,24,27,29)
chave InChI
MASKQITXHVYVFL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3