PZ0183
ERB-041
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)-7-vinyl-1,3-benzoxazol-5-ol, Prinaberel, WAY-202041
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥25 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C1)=C(F)C=C1C2=NC3=CC(O)=CC(C=C)=C3O2
InChI
1S/C15H10FNO3/c1-2-8-5-10(18)7-12-14(8)20-15(17-12)9-3-4-13(19)11(16)6-9/h2-7,18-19H,1H2
chave InChI
MQIMZDXIAHJKQP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR2(2100)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.