Documentos Principais
PZ0158
Sigma-Aldrich
PF 3845 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-3-Pyridinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methyl]-1-piperidinecarboxamide hydrate
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 472,00
25 MG
R$ 1.902,00
R$ 472,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 472,00
25 MG
R$ 1.902,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H23F3N4O2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
456.46 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 472,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥45 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.FC(F)(F)c1ccc(Oc2cccc(CC3CCN(CC3)C(=O)Nc4cccnc4)c2)nc1
InChI
1S/C24H23F3N4O2.H2O/c25-24(26,27)19-6-7-22(29-15-19)33-21-5-1-3-18(14-21)13-17-8-11-31(12-9-17)23(32)30-20-4-2-10-28-16-20;/h1-7,10,14-17H,8-9,11-13H2,(H,30,32);1H2
chave InChI
CVQMBUCCSAKASE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF 3845 hydrate is a potent, irreversible FAAH inhibitor
PF 3845 is a potent, irreversible inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH), the principle enzyme involved in the degradation of the endocannabinoid anandamide. The endocannabinoid system is a target for therapeutic pain relief. PF-3845 is a covalent inhibitor that carbamylates FAAH′s serine nucleophile. It high selectivity over other enzymes including FAAH-2. In mouse studies, PF-3845 has been shown to raise brain anandamide levels for up to 24 hr; and in a rat model it produced significant reduction of inflammatory pain..
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)