J3455
JZL 184 hydrate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
JZL184 hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light yellow to yellow-green
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(C1CCN(CC1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)(c3ccc4OCOc4c3)c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C27H24N2O9.H2O/c30-26(38-21-5-3-20(4-6-21)29(32)33)28-11-9-17(10-12-28)27(31,18-1-7-22-24(13-18)36-15-34-22)19-2-8-23-25(14-19)37-16-35-23;/h1-8,13-14,17,31H,9-12,15-16H2;1H2
chave InChI
HNSBVGMOKGQJLT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.