71772
ProteoExtract® Transmembrane Protein Extraction Kit
Sinônimo(s):
Membrane Protein Isolation Kit
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- No sonication, intensive vortexing, lengthy ultracentrifugation, or high-temperature incubation is needed.
- Reagents are sufficient to process a total of 40 samples.
Advertência
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2