PLA0108
Rabbit anti-DDB1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
127kDa, DDB p127 subunit, DDBA, DNA damage-binding protein a, Damage-specific DNA-binding protein 1, HBV X-associated protein 1, UV-DDB 1, UV-DDB1, UV-damaged DNA-binding factor, UV-damaged DNA-binding protein 1, XAP-1, XAP1, XPCE, XPE, XPE-BF, XPE-binding factor, damage-specific DNA binding protein 1, damage-specific DNA binding protein 1 (127kD), xeroderma pigmentosum group E-complementing protein
Selecione um tamanho
R$ 1.578,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.578,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
nº de adesão
Q13289
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... DDB1(1642)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)