P9366
Greiner dishes
diam. × H 94 mm × 16 mm, triple vented, heavy design
Sinônimo(s):
bacterial culture dishes, cell culture dishes, culture dishes, petri dishes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid
embalagem
case of 480 ea (24 x packs of 20)
fabricante/nome comercial
Greiner 633102
diâmetro × A
94 mm × 16 mm
capacidade da placa
~100 mL
área da superfície
57 cm2
adequação
suitable for (bacteriological applications)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
- Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
- Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
- Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
- Vented design enables easy gas exchange.
- Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)