Documentos Principais
P9232
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel Kv1.4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Selecione um tamanho
0.05 ML
R$ 2.763,00
R$ 2.763,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.05 ML
R$ 2.763,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.763,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:600
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNA4(3739)
mouse ... Kcna4(16492)
rat ... Kcna4(25469)
Categorias relacionadas
Especificidade
The antibody recognizes full-length Kv1.4 protein.
Imunogênio
highly purified GST fusion protein from the C-terminal of rat potassium channel Kv1.4. The protein corresponds to amino acids 589-655. This epitope is identical in mouse and highly conserved in human and bovine.
forma física
Lyophilized at ~0.3 mg/ml from phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin, 5% sucrose and 0.025% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)