P2859
Anti-p300/CBP antibody, Mouse monoclonal
clone NM11, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CREB Binding Protein
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NM11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 300 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human, mink, monkey
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 10-20 μg/mL using human 293 embryonal kidney cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KAT2B(8850)
mouse ... Kat2b(18519)
rat ... Pcaf(301164)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
KAT2B (lysine acetyltransferase 2B) possess histone acetyltransferase (HAT) activity and is thus known to regulate transcription process. Acetylation also influences the chromatin structure. Lysine acetylation significantly contributes to protein modification. It is essential for establishing protein function by altering its structure, activity and molecular interaction.
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)