Documentos Principais
P8325
Sigma-Aldrich
2-O-Phenyl-α-D-N-acetylneuraminic acid
synthetic, ~95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H23NO9
Número CAS:
Peso molecular:
385.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
Ensaio
~95%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO9/c1-9(20)18-13-11(21)7-17(16(24)25,26-10-5-3-2-4-6-10)27-15(13)14(23)12(22)8-19/h2-6,11-15,19,21-23H,7-8H2,1H3,(H,18,20)(H,24,25)
chave InChI
FLOVUNWVDMMYKY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)