Documentos Principais
P8044
Sigma-Aldrich
Proteinase K
≥3.0 unit/mg solid, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Endopeptidase K
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 872,00
1 G
R$ 2.615,00
5 G
R$ 10.437,00
R$ 872,00
Check Cart for Availability
Os fabricantes de diagnósticos devem usar produtos de grau alternativo: SRE0005
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 872,00
1 G
R$ 2.615,00
5 G
R$ 10.437,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
R$ 872,00
Check Cart for Availability
Os fabricantes de diagnósticos devem usar produtos de grau alternativo: SRE0005
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
maize
microbial (T.album
T. ALBUM)
plant seeds (barley)
soybean
yeast
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥3.0 unit/mg solid
peso molecular
28.93 kDa
composição
Protein, ≥15% biuret
técnica(s)
DNA extraction: suitable
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Útil na inativação proteolítica de nucleases durante o isolamento de DNA e RNA.
Útil na inativação proteolítica de nucleases durante o isolamento de DNA e RNA.
Remove endotoxinas que se ligam a proteínas catiônicas, como lisozima e ribonuclease A.
Segundo relatos, é útil no isolamento de mitocôndrias de fígado, levedura e feijão-mungo
Determinação da localização de enzimas em membranas
Tratamento de cortes de tecido embebidos em parafina para expor sítios de ligação a antígenos para marcação com anticorpos.
Digestão de proteínas de amostras de tecido cerebral para obter príons para pesquisa em encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET).
Proteinase K is useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA. It is used for the removal of endotoxins bound to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A. It is also useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria and is used to determine enzyme localization on membranes. Furthermore, it is used for the treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites and for digestion of proteins from brain tissue samples. Product P8044 is provided as a lyophilized powder[1].
The enzyme from Sigma has been used to degrade complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) prior to extraction of ubiquinone from Yarrowia lipolytica.[2] It has been used to examine the effect of Proteinase k on Pythium ultimum.[3] It has also been used to maximize the variety of peptide bonds hydrolyzed in the sediment slurry without autolytic production of amino acids from the enzyme itself.[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A proteinase K é uma protease de serina estável e altamente reativa. Evidências provenientes de estudos da estrutura cristalina e molecular indicam que a enzima pertence à família das subtilisinas, com uma tríade catalítica no sítio ativo (Asp39-His69-Ser224). Ela é estável em uma ampla variedade de ambientes: pH, sais tamponantes, detergentes (SDS) e temperatura. Na presença de SDS a 0,1%-0,5%, a proteinase K retém sua atividade e digere diversas proteínas e nucleases em preparados de DNA, sem comprometer a integridade do DNA isolado.
Proteinase K is highly active towards native proteins. It has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked α-amino groups.[5][6][7] The optimum pH is between 7.5-9.0[5][6] and the isoelectric point is 8.9.[5] Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFIP), and phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF).[6]
Definição da unidade
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
P Bermejo-Alvarez et al.
Biology of reproduction, 79(4), 594-597 (2008-06-27)
It has been reported that the mammalian female could have a preconceptual influence on the sex of her offspring, and it has been hypothesized that this influence could go some way toward accounting for the reported lower fertility following insemination
Ivonne Gamper et al.
Scientific reports, 7(1), 9932-9932 (2017-09-01)
While genetically engineered mice have made an enormous contribution towards the elucidation of human disease, it has hitherto not been possible to tune up or down the level of expression of any endogenous gene. Here we describe compound genetically modified
Enzymes of Molecular Biology
M.M. Burrell
Methods in Molecular Biology, 16, 307-307 (1993)
C Dunne et al.
Microbiology (Reading, England), 146 ( Pt 8), 2069-2078 (2000-08-10)
Stenotrophomonas maltophilia W81 can protect sugar beet against PYTHIUM:-mediated damping-off disease through the production of an extracellular protease. Here, the proteolytic enzyme of W81 was purified by anion-exchange chromatography and characterized as a serine protease. The purified enzyme was fungicidal
Bioavailable amino acids in sediments: A biomimetic, kinetics-based approach
Mayer LM, et al.
Limnology and Oceanography, 40(3), 511-520 (1995)
Artigos
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Ver tudo
Protocolos
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.