A5964
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine–Peroxidase antibody produced in mouse
clone PT-66, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PT-66, monoclonal
forma
lyophilized powder
embalagem
vial of 0.2 mL conjugate
técnica(s)
direct ELISA: 1:60,000 using Phosphotyrosine-BSA
dot blot: 1:40,000-1:200,000 using phosphotyrosine-BSA using chromogenic and chemiluminescent substrates, respectively
Isotipo
IgG1
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- Chemiluminescence dot blot
- kinase assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3