Documentos
P5782
Sigma-Aldrich
Poly(deoxyadenylic-thymidylic) acid sodium salt
Sinônimo(s):
Poly(dA-dT) • Poly(dA-dT)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
Double-stranded alternating copolymer.
Definição da unidade
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 ml of water (1 cm light path).
Quantidade
One mg is equivalent to approx. 20 A260 units.
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3