Documentos Principais
P5028
Sigma-Aldrich
Parathyroid hormone from bovine parathyroid
Sinônimo(s):
PTH bovine, Parathormone bovine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C416H677N125O126S2
Número CAS:
Peso molecular:
9509.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)