SAE0192
Parathyroid Hormone (1-84) Human
Recombinant expressed in E. coli
Sinônimo(s):
PTH, Parathormone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
solid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Parathyroid Hormone 1-84 (full length) Human Recombinant produced in E. coli is a single, non-glycosylated, polypeptide chain containing 84 amino acids (MW of ∼9.4kDa) with the following amino acid sequence:
SVSEIQLMHN LGKHLNSMER VEWLRKKLQD VHNFVALGAP LAPRDAGSQR PRKKEDNVLV ESHEKSLGEA DKADVNVLTK AKSQ
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Upon reconstitution PTH should be stored at 2-8 °C up to 7 days and for future use at -20°C. For long term storage it is recommended to add a carrier protein (0.1% HSA or BSA). Avoid freeze-thaw cycles
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)