P4374
Phthalocyanine tetrasulfonate hydrate
solid
Sinônimo(s):
29H,29H,31H-Phthalocyanine-C,C,C,C-tetrasulfonic acid, PcTS, Phthalocyanine tetrasulfonic acid, Tetrasulfophthalocyanine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
condição de armazenamento
protect from light
cor
dark blue
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OS(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7cc(ccc67)S(O)(=O)=O)c8cc(ccc58)S(O)(=O)=O)c9cc(ccc49)S(O)(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H18N8O12S4.H2O/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-33-25(17)37-30-22-10-14(54(44,45)46)2-6-18(22)27(34-30)39-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(36-32)40-31-23-11-15(55(47,48)49)3-7-19(23)26(35-31)38-29;/h1-12H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49)(H,50,51,52)(H2,33,34,35,36,37,38,39,40);1H2
chave InChI
QNPPZKALMXYKPI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)