M047030
Cyanine 3 Phosphoramidite
configured for ABI
Sinônimo(s):
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
forma
solid
peso molecular
953.64 g/mol
técnica(s)
DNA synthesis: suitable
cor
dark red, 0.1M in Acetonitrile
turbidez
clear
solubilidade
acetonitrile: 0.1 M, clear, dark red
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibilidade
configured for ABI
temperatura de armazenamento
−70°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3