P2922
Endoproteinase Glu-C from Staphylococcus aureus V8
Type XVII-B, lyophilized powder, 500-1,000 units/mg solid
Sinônimo(s):
V8 Protease
Selecione um tamanho
R$ 513,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 513,00
Em estoqueDetalhes
Produtos recomendados
tipo
Type XVII-B
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
500-1,000 units/mg solid
peso molecular
29 kDa
purificado por
chromatography
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 ... sspA(1003044)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Protocolos
This procedure may be used for determination of Endoproteinase Glu-C enzymatic activity using N-t-Boc-L-glutamic acid α-phenyl ester as the substrate.