P1761
trans-2-Phenylcyclopropylamine hemisulfate salt
Sinônimo(s):
Tranylcypromine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (perchloric acid titration)
forma
powder
solubilidade
water: 0.0333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2.N[C@H]3C[C@@H]3c4ccccc4
InChI
1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m11./s1
chave InChI
BKPRVQDIOGQWTG-KAVFMPKWSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges