P154
Pinacidil monohydrate
powder
Sinônimo(s):
(±)-N-Cyano-N′-4-pyridinyl-N″-(1,2,2-trimethylpropyl)guanidine monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 40 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(N\C(Nc1ccncc1)=N\C#N)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H19N5.H2O/c1-10(13(2,3)4)17-12(16-9-14)18-11-5-7-15-8-6-11;/h5-8,10H,1-4H3,(H2,15,16,17,18);1H2
chave InChI
AFJCNBBHEVLGCZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCC9(10060) , KCNJ11(3767)
mouse ... Kcnj11(16514)
rat ... Kcna1(24520) , Kcnj1(24521) , Kcnj11(83535) , Kcnj5(29713) , Kcnj8(25472)
Aplicação
- in repolarization studies by infusing into left anterior descending artery (LAD)
- to induce ATP-sensitive K+ (KATP) current in ventricular myocytes for electrophysiological studies
- as a KATP opener to treat myocardial cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3