D0950000
Diazoxide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diazoxide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
GDLBFKVLRPITMI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... KCNJ11(3767) , KCNJ8(3764)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)