Documentos
P1510
Sigma-Aldrich
Petroselinyl alcohol
liquid
Sinônimo(s):
cis-6-Octadecen-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H36O
Número CAS:
Peso molecular:
268.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
forma
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h12-13,19H,2-11,14-18H2,1H3/b13-12-
chave InChI
TVPWKOCQOFBNML-SEYXRHQNSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves