Documentos Principais
P0801
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene ethers
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5