P0359
Palmitoylethanolamide
≥98% (HPLC), powder, cannabinoid receptor agonist
Sinônimo(s):
N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, PEA, Palmidrol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Palmitoylethanolamide,
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
chave InChI
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ligação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)