Documentos
495417-M
Millipore
N-Oleoyl Ethanolamine
A potent inhibitor of the ceramidase found in human kidney and cerebellum.
Sinônimo(s):
N-Oleoyl Ethanolamine, N-2-Hydroxyethyl-9(Z)-octadecenamide, AC Inhibitor I, Acid Ceramidase Inhibitor I, OEA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H39NO2
Número CAS:
Peso molecular:
325.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
chloroform: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
chave InChI
BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
A potent inhibitor of the ceramidase found in human kidney and cerebellum. A specific inhibitor of acid ceramidase (IC50 ~ 500 µM).
A potent inhibitor of the ceramidase found in human kidney and cerebellum. Blocks the conversion of ceramide to sphingosine. A specific inhibitor of acid ceramidase (IC50 ~ 500 µM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Acid ceramidase
Target IC50: ~ 500 µM against acid ceramidase
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Pahan, K., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 2591.
Ping, S.E., and Barrett, G.L. 1998. J. Neurosci. Res. 54, 206.
Sugita, M., et al. 1975. Biochim. Biophys. Acta398, 125.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2