P0082
Monoclonal Anti-POU5F1 (Oct4) antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone PF-29, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-OCT3, Anti-OCT4, Anti-OTF3, Anti-POU domain, class 5, transcription factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PF-29, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using NT2/D1 total cell extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POU5F1(5460)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Artigos
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.