AB3209
Anti-Oct-4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
POU5F1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POU5F1(5460)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Immunohistochemistry: 1:200-1:1,000.
Immunocytochemistry: 1:200-1:1,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
The rehydrated antibody solutions can be stored undiluted at 2–8°C for 2 months without any significant loss of activity. Note, the solution is not sterile, thus care should be taken if product is stored at 2–8°C. For storage at -20°C, the addition of an equal volume of glycerol can be used, however, it is recommended that ACS grade or higher glycerol be used, as significant loss of activity can occur if the glycerol used is not of high quality.
For freezing, it is recommended that the rehydrated antibody solution be further diluted 1:1 with a 2% BSA (fraction V, highest-grade available) solution made with the rehydration buffer. The resulting 1% BSA/antibody solution can be aliquoted and stored frozen at -70°C for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Nota de análise
Pluripotent human embryonic stem (ES) cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2