MABD24
Anti-NANOG Antibody, clone 7F7.1
clone 7F7.1, from mouse
Sinônimo(s):
Homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, hNanog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NANOG(79923)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NANOG on 10 µg of H9 human embryonic stem cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
H9 human embryonic stem cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.