O8389
Anti-Oct 3/4 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-OTF3/OTF4, Anti-Octamer-binding transcription factor 3/4, Anti-POU class 5 homeobox 1, Anti-POU5F1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:500-1:1,000
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5f1(18999)
rat ... Pou5f1(294562)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado