OH30058731
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST3100C-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41115609
Produtos recomendados
entrada CA/CC
110/120 V, US/Japan plug
Materiais
epoxy shaft
Características
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30058731
faixa de medição de condutividade
0.00-199.9 mS/cm
faixa de medição de temperatura
0-100 °C
Descrição geral
Among Starter 3100C′s user-friendly features that support ease-of-use are an adjustable standalone electrode holder and large backlit LCD display.
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Aplicação
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
Conductivity, total dissolved solids (TDS), salinity measurement
Características e benefícios
99 measurement memory, automatic and manual endpoint functions, automatic and manual temperature compensation
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)