O6626
3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulfonate inner salt
Sinônimo(s):
Octyl sulfobetaine, SB3-8
About This Item
Produtos recomendados
descrição
zwitterionic
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
peso molecular
279.44 g/mol
técnica(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
nucleic acid detection: suitable
condutividade
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
330 mM (20-25°C)
pf
212-215 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
chave InChI
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves