N9891
Monoclonal Anti-Nebulin antibody produced in mouse
clone NB2, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-AMC6, Anti-NEB177D, Anti-NEM2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NB2, monoclonal
peso molecular
antigen 500 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
vertebrates, chicken
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:400 using frozen sections of animal skeletal muscle
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... NEB(101748402)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- fluorescent immunostaining
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3